Imprimer
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452186-1G OR452186-250MG OR452186-500MG
APOSOR452186-1GEA 1030 EUR
APOSOR452186-1G APOSOR452186-250MG APOSOR452186-500MG
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride 97%
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₈N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21607233
Numéro CAS: 29802-26-4