N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452181-1G
OR452181-250MG
OR452181-500MG
APOSOR452181-1GEA
783
EUR
APOSOR452181-1G
APOSOR452181-250MG
APOSOR452181-500MG
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride
Formule:
C₆H₁₄N₂O·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD29991785 Numéro CAS: 84598-51-6 |