Imprimer
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45218-1G OR45218-250MG
APOSOR45218-1GEA 654 EUR
APOSOR45218-1G APOSOR45218-250MG
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Formule: C₉H₁₀OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22068104
Numéro CAS: 1021432-58-5