Imprimer
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452179-1G OR452179-250MG OR452179-500MG
APOSOR452179-1GEA 870 EUR
APOSOR452179-1G APOSOR452179-250MG APOSOR452179-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214662
Numéro CAS: 938462-27-2