Imprimer
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452176-1G OR452176-250MG OR452176-500MG
APOSOR452176-1GEA 783 EUR
APOSOR452176-1G APOSOR452176-250MG APOSOR452176-500MG
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-bromobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10034636
Numéro CAS: 254427-26-4