Imprimer
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452174-1G OR452174-250MG OR452174-500MG
APOSOR452174-1GEA 870 EUR
APOSOR452174-1G APOSOR452174-250MG APOSOR452174-500MG
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214630
Numéro CAS: 103616-91-7