Imprimer
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452170-1G OR452170-250MG OR452170-500MG
APOSOR452170-1GEA 783 EUR
APOSOR452170-1G APOSOR452170-250MG APOSOR452170-500MG
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-bromobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827196
Numéro CAS: 1184472-20-5