Imprimer
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
OR452168-1G OR452168-250MG
APOSOR452168-1GEA 161 EUR
APOSOR452168-1G APOSOR452168-250MG
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827190
Numéro CAS: 179811-63-3