Imprimer
(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452156-1G OR452156-250MG OR452156-500MG
APOSOR452156-1GEA 959 EUR
APOSOR452156-1G APOSOR452156-250MG APOSOR452156-500MG
(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride 97%
(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31560200
Numéro CAS: 180305-85-5