Imprimer
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452147-1G OR452147-25G OR452147-5G
APOSOR452147-1GEA 139 EUR
APOSOR452147-1G APOSOR452147-25G APOSOR452147-5G
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(R)-2-phenylglycinol
Formule: C₁₆H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792494
Numéro CAS: 120666-53-7