Imprimer
Cbz-DL-Alaninol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452145-1G OR452145-25G OR452145-5G
APOSOR452145-1GEA 136 EUR
APOSOR452145-1G APOSOR452145-25G APOSOR452145-5G
Cbz-DL-Alaninol 97%
Cbz-DL-Alaninol
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12180250
Numéro CAS: 87905-97-3