Imprimer
(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452143-1G OR452143-250MG OR452143-500MG
APOSOR452143-1GEA 719 EUR
APOSOR452143-1G APOSOR452143-250MG APOSOR452143-500MG
(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol
Formule: C₉H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672504
Numéro CAS: 205445-49-4