Imprimer
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452126-1G OR452126-500MG OR452126-5G
APOSOR452126-1GEA 328 EUR
APOSOR452126-1G APOSOR452126-500MG APOSOR452126-5G
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14582893
Numéro CAS: 80676-63-7