Imprimer
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45212-1G OR45212-250MG OR45212-5G
APOSOR45212-1GEA 522 EUR
APOSOR45212-1G APOSOR45212-250MG APOSOR45212-5G
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₀O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32219468
Numéro CAS: 1021432-60-9