Imprimer
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452104-1G OR452104-250MG OR452104-500MG
APOSOR452104-1GEA 783 EUR
APOSOR452104-1G APOSOR452104-250MG APOSOR452104-500MG
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199.677 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01687413
Numéro CAS: 1488-02-4