Imprimer
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452097-1G OR452097-5G
APOSOR452097-1GEA 191 EUR
APOSOR452097-1G APOSOR452097-5G
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215563
Numéro CAS: 101759-74-4