Imprimer
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452093-1G OR452093-25G OR452093-5G
APOSOR452093-1GEA 98.6 EUR
APOSOR452093-1G APOSOR452093-25G APOSOR452093-5G
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fmoc-DL-phenylglycine
Formule: C₂₃H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094475
Numéro CAS: 163883-97-4