Imprimer
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45209-1G OR45209-250MG
APOSOR45209-1GEA 696 EUR
APOSOR45209-1G APOSOR45209-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₈H₇NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28059614
Numéro CAS: 1823928-25-1
ONU: 1993
ADR: 3,III