Imprimer
Boc-N-methyl-D-norleucine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452086-1G OR452086-500MG OR452086-5G
APOSOR452086-1GEA 281 EUR
APOSOR452086-1G APOSOR452086-500MG APOSOR452086-5G
Boc-N-methyl-D-norleucine 97%
Boc-N-methyl-D-norleucine
Formule: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245.315 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366766
Numéro CAS: 161450-84-6