Boc-DL-norleucine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452085-1G
OR452085-25G
OR452085-5G
APOSOR452085-1GEA
109
EUR
APOSOR452085-1G
APOSOR452085-25G
APOSOR452085-5G
Boc-DL-norleucine 97%
Boc-DL-norleucine
Formule:
C₁₁H₂₁NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01326593 Numéro CAS: 125342-48-5 |