Imprimer
Boc-DL-leucine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR452083-25G OR452083-5G
APOSOR452083-25GEA 528 EUR
APOSOR452083-25G APOSOR452083-5G
Boc-DL-leucine 97%
Boc-DL-leucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076949
Numéro CAS: 64727-35-1