Imprimer
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452065-1G OR452065-250MG
APOSOR452065-1GEA 568 EUR
APOSOR452065-1G APOSOR452065-250MG
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11122824
Numéro CAS: 158860-95-8