Imprimer
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452048-1G OR452048-500MG OR452048-5G
APOSOR452048-1GEA 236 EUR
APOSOR452048-1G APOSOR452048-500MG APOSOR452048-5G
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848820
Numéro CAS: 168162-30-9