Imprimer
2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452047-1G OR452047-500MG
APOSOR452047-1GEA 393 EUR
APOSOR452047-1G APOSOR452047-500MG
2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372010
Numéro CAS: 1241677-43-9