Imprimer
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452043-1G OR452043-250MG OR452043-500MG
APOSOR452043-1GEA 654 EUR
APOSOR452043-1G APOSOR452043-250MG APOSOR452043-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₁NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371961
Numéro CAS: 178432-48-9