Imprimer
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452037-1G OR452037-250MG OR452037-500MG
APOSOR452037-1GEA 654 EUR
APOSOR452037-1G APOSOR452037-250MG APOSOR452037-500MG
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
4-Bromo-DL-homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372197
Numéro CAS: 225233-77-2