Imprimer
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452033-1G OR452033-250MG OR452033-500MG
APOSOR452033-1GEA 1050 EUR
APOSOR452033-1G APOSOR452033-250MG APOSOR452033-500MG
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formule: C₁₅H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372095
Numéro CAS: 164172-96-7