Imprimer
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45203-1G OR45203-250MG
APOSOR45203-1GEA 696 EUR
APOSOR45203-1G APOSOR45203-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₈H₆BrNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32219465
Numéro CAS: 2301170-03-4