Imprimer
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452029-1G OR452029-250MG OR452029-500MG
APOSOR452029-1GEA 783 EUR
APOSOR452029-1G APOSOR452029-250MG APOSOR452029-500MG
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
4-Chloro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238.67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09756722
Numéro CAS: 118244-93-2