Imprimer
4-Bromo-D-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452028-1G OR452028-250MG OR452028-500MG
APOSOR452028-1GEA 980 EUR
APOSOR452028-1G APOSOR452028-250MG APOSOR452028-500MG
4-Bromo-D-tryptophan 97%
4-Bromo-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565750
Numéro CAS: 219943-61-0