Imprimer
4-Bromo-DL-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452026-1G OR452026-250MG OR452026-500MG
APOSOR452026-1GEA 654 EUR
APOSOR452026-1G APOSOR452026-250MG APOSOR452026-500MG
4-Bromo-DL-tryptophan 97%
4-Bromo-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09915904
Numéro CAS: 25796-04-7