Imprimer
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452023-1G OR452023-250MG OR452023-500MG
APOSOR452023-1GEA 870 EUR
APOSOR452023-1G APOSOR452023-250MG APOSOR452023-500MG
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan
Formule: C₁₇H₂₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565746
Numéro CAS: 114873-09-5