Imprimer
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
OR452018-1G OR452018-5G
APOSOR452018-1GEA 31.9 EUR
APOSOR452018-1G APOSOR452018-5G
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
3-Cyclohexyl-DL-alanine
Formule: C₉H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00996128
Numéro CAS: 4441-50-3