3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452017-1G
OR452017-500MG
APOSOR452017-1GEA
522
EUR
APOSOR452017-1G
APOSOR452017-500MG
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine
Formule:
C₁₁H₁₅NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09264360 Numéro CAS: 142995-28-6 |