Imprimer
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452015-1G OR452015-500MG OR452015-5G
APOSOR452015-1GEA 261 EUR
APOSOR452015-1G APOSOR452015-500MG APOSOR452015-5G
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05228013
Numéro CAS: 110300-03-3