Imprimer
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452014-1G OR452014-500MG OR452014-5G
APOSOR452014-1GEA 197 EUR
APOSOR452014-1G APOSOR452014-500MG APOSOR452014-5G
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318243
Numéro CAS: 110300-04-4