Imprimer
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452012-1G OR452012-5G
APOSOR452012-1GEA 139 EUR
APOSOR452012-1G APOSOR452012-5G
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Fmoc-3-Cyclohexylalanine
Formule: C₂₄H₂₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274812
Numéro CAS: 188632-07-7