Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452006-1G
OR452006-250MG
OR452006-500MG
APOSOR452006-1GEA
654
EUR
APOSOR452006-1G
APOSOR452006-250MG
APOSOR452006-500MG
Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Boc-5-Bromo-L-tryptophan
Formule:
C₁₆H₁₉BrN₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09264326 Numéro CAS: 75816-20-5 |