Imprimer
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(3-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3-I)-OH
OR452004-1G OR452004-5G
APOSOR452004-1GEA 154 EUR
APOSOR452004-1G APOSOR452004-5G
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
3-Iodo-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀INO₂
MW: 291.086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05227974
Numéro CAS: 20846-38-2