Imprimer
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45199-1G OR45199-250MG
APOSOR45199-1GEA 790 EUR
APOSOR45199-1G APOSOR45199-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06802673
Numéro CAS: 893738-62-0