Imprimer
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45170-1G OR45170-250MG
APOSOR45170-1GEA 145 EUR
APOSOR45170-1G APOSOR45170-250MG
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699647
Numéro CAS: 550998-59-9