Imprimer
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45165-1G OR45165-250MG
APOSOR45165-1GEA 145 EUR
APOSOR45165-1G APOSOR45165-250MG
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁BrO₄
MW: 299.117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31726338
Numéro CAS: 91571-13-0