Imprimer
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45160-1G OR45160-250MG
APOSOR45160-1GEA 998 EUR
APOSOR45160-1G APOSOR45160-250MG
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28987315
Numéro CAS: 74222-19-8