Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR45158-1G
OR45158-250MG
OR45158-5G
APOSOR45158-1GEA
65.4
EUR
APOSOR45158-1G
APOSOR45158-250MG
APOSOR45158-5G
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formule:
C₁₁H₉ClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00275273 Numéro CAS: 59962-89-9 |