Imprimer
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451452-1G OR451452-5G
APOSOR451452-1GEA 197 EUR
APOSOR451452-1G APOSOR451452-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formule: C₆H₆N₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01693048
Numéro CAS: 1194-63-4