Imprimer
(3-Cyclopropylisoxazol-5-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451451-1G OR451451-250MG
APOSOR451451-1GEA 197 EUR
APOSOR451451-1G APOSOR451451-250MG
(3-Cyclopropylisoxazol-5-yl)methanol 95%
(3-Cyclopropylisoxazol-5-yl)methanol
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16556130
Numéro CAS: 121604-45-3