Imprimer
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451450-1G OR451450-5G
APOSOR451450-1GEA 69.6 EUR
APOSOR451450-1G APOSOR451450-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formule: C₆H₆N₄·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371291
Numéro CAS: 1431970-26-1