Imprimer
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45144-1G OR45144-250MG OR45144-5G
APOSOR45144-1GEA 27.3 EUR
APOSOR45144-1G APOSOR45144-250MG APOSOR45144-5G
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₈BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12025077
Numéro CAS: 72054-56-9