Imprimer
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR451431-1G OR451431-25G OR451431-5G
APOSOR451431-1GEA 267 EUR
APOSOR451431-1G APOSOR451431-25G APOSOR451431-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₄H₆IN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00847646
Numéro CAS: 150187-16-9