Imprimer
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451429-1G OR451429-5G
APOSOR451429-1GEA 377 EUR
APOSOR451429-1G APOSOR451429-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formule: C₄H₇N₃·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25368943
Numéro CAS: 1431963-06-2